Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxicitidina
Código de producto. 15495329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495329 25 g 25 g
15475329 1 g 1 g
15485329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15495329 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63062.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 951-77-9 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
2?-Deoxycytidine (deoxyC) is one of the deoxynucleosides which after phosphorylation to dCTP is used to synthesis DNA via various DNA polymerases or reverse transcriptases. 2?-Deoxycytidine (deoxyC) is the substrate for deoxycytidine deaminase (EC 3.5.4.14) which converts it into 2?-deoxyuridine. 2?-Deoxycytidine is phosphorylated to the nucleotide dCMP by the enzyme deoxycytidine kinase (DCK).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es uno de los desoxinucleósidos que después de la fosforilación a dCTP se utilizan para la síntesis de ADN a través de varias polimerasas de ADN o transcriptasas reversa. La 2′-Desoxicitidina (deoxyC) es el sustrato de la desoxicitidina deaminasa (EC 3.5.4.14) que la convierte en 2′-desoxicitidina . La 2′-Desoxicitidina se fosforila al nucleótido dCMP por la enzima desoxicitidina quinasa (DCK).
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951-77-9
Fórmula molecular C9H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 227.22
Número MDL MFCD00006547
Clave InChI CKTSBUTUHBMZGZ-JORGKRSHNA-N
Sinónimo 2'-deoxycytidine, deoxycytidine, dcyd, cytosine deoxyriboside, cytidine, 2'-deoxy, deoxyribose cytidine, desoxycytidin german, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, cytosine, deoxyribonucleoside, d-cytidine
PubChem CID 13711
ChEBI CHEBI:15698
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxycytidine
Punto de fusión 209°C to 211°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Beilstein 87567
Información de solubilidad Soluble in water,DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.22
Forma física Polvo cristalino