Learn More
2'-desoxiadenosina, TRC
Código de producto. 30367298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367298 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30367298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2395835G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine
CAS 958-09-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H13 N5 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1
SMILES Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol
Peso molecular (g/mol) 251.242
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.102
Porcentaje de pureza >95