Learn More
2'-desoxiadenosina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxyadenosine |
| CAS | 958-09-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 167: PN: US20040053876 SEQID: 167 unclaimed DNA, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)adenine, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O3/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7+/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3 |
| Nombre IUPAC | (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 251.242 |
| Show More |