Learn More
2'-Desoxiadenosina Monohidrato, TRC
Código de producto. 30136422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136422 500 mg 500 miligramos
30004381 250 mg 250 miligramos
30004739 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD231620500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16373-93-6
Fórmula molecular C10 H13 N5 O3 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 269.26
Sinónimo 2'-Deoxyadenosine Hydrate (1:1), Adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate (8CI,9CI), 2'-Deoxyadenosine monohydrate, Deoxyadenosine monohydrate
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-2-(hidroximetil)oxolan-3-ol; hidrato
SMILES O.Nc1ncnc2c1ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine Monohydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1124