Learn More
2'-Desoxiadenosina Monohidrato-13C5, TRC
Código de producto. 30133612
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133612 1 mg 1 miligramo
30009937 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133612 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2316221MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 478510-79-1
Fórmula molecular C513C5H13N5O3•H2O
Peso molecular (g/mol) 274.22
Sinónimo 2’-Deoxy-β-D-adenosine-13C5 Monohydrate, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl) adenine-13C5, 9-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-9H-purin-6-amine-13C5 Hydrate, Adenine Deoxyribonucleoside-13C5 Hydrate, Adenine Deoxyribose-13C5 Hydrate, Adenyldeoxyriboside-13C5 Hydrate, Deoxyadenosine-13C5 Hydrate, Desoxyadenosine-13C5 Hydrate, NSC 141848, NSC 143510, NSC 83258, dA, 1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1,2-dideoxy-β-D-ribofuranose-13C5 Hydrate, 2-Deoxyadenine-9-β-D-erythro-pento-furanoside-13C5 Hydrate;
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2[13C@]3[13C][13C@](O)[13C@@]([13C]O)O3.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine Monohydrate-13C5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O3.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(17)6(2-16)18-7;/h3-7,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13);1H2
Porcentaje de pureza >95%