Learn More
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Código de producto. 16499346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499346 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499346 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW011683
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 2'-Deoxyadenosine monohydrate is a deoxyribonucleoside. A building block in the chemical synthesis.
Especificaciones
Peso molecular 269.26 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 95.66%
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (371.39 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
CAS 16373-93-6