Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Desoxiadenosina, 99 %
Description
2'-Deoxyadenosine is used in paradoxical stimulation study of human sperm motility. It plays an essential role as sperm motility stimulants used in sperm micro-injection on mouse and human embryo development. It finds an application in some cells as an energy source under energy stress conditions. It is involved in various biological processes to compare the functions of adenosine analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2′-desoxiadenosina se utiliza en el estudio de estimulación paradójica de la motilidad del esperma humano. Desempeña un papel esencial como estimulantes de la motilidad de los espermatozoides utilizados en la microinyección de esperma en el desarrollo de embriones humanos y de ratón. Encuentra una aplicación en algunas células como fuente de energía en condiciones de estrés energético. Está involucrado en varios procesos biológicos para comparar las funciones de los análogos de la adenosina.
Solubilidad
Soluble en agua y sosa cáustica.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxyadenosine |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water and caustic soda. |
| Rotación óptica | −25° (c=0.5 in Water) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.24 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |
Safety and Handling
- 2'-Deoxyadenosine
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-deoxyadenosine