Learn More
2'-desoxiadenosina-5'-monofosfato, 98 %
Código de producto. 15466359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466359 1 g 1 g
15476359 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64402.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 653-63-4 | C10H14N5O6P | 331.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en 1N hidróxido de amonio (50 mg/ml) y agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 653-63-4
Fórmula molecular C10H14N5O6P
Peso molecular (g/mol) 331.23
Número MDL MFCD00005753
Clave InChI KHWCHTKSEGGWEX-RRKCRQDMSA-N
Sinónimo damp, 2'-deoxyadenosine-5'-monophosphate, 2'-deoxyadenosine 5'-monophosphate, 2'-deoxyadenylic acid, deoxyadenylic acid, deoxy-amp, 2'-deoxy-amp, 2'-deoxyadenosine 5'-phosphate, 2'-damp, deoxyadenosine monophosphate
PubChem CID 12599
ChEBI CHEBI:17713
Nombre IUPAC {[(2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methoxy}phosphonic acid
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3)C2=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine-5'-monophosphate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in 1N ammonium hhydroxide (50mg/ml) and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino