Learn More
Sal sódica de 2'-desoxiadenosina-3'-monofosfato, TRC
Código de producto. 30365585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30365585 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30365585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2119205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxyadenosine-3'-monophosphate xSodium Salt
CAS 102832-10-0
Fórmula molecular C10H14N5O6P • xNa
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O6P.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(6(2-16)20-7)21-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/t5-,6+,7+;/m0./s1
SMILES NC(N=CN=C12)=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)C3.[Na]
Nombre IUPAC (2R,3S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-2-(hidroximetil)tetrahidrofuran-3-il dihidrógeno fosfato, sal sódica
Peso molecular (g/mol) 354.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.06