Learn More
2'-desoxi-N-metiladenosina, TRC
Código de producto. 30349488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349488 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30349488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24241525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-N-methyladenosine
CAS 2002-35-9
Fórmula molecular C11H15N5O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 2'-Deoxy-N-methyl-adenosine, 2'-Deoxy-N6-methyladenosine, 6-(Methylamino)purine deoxyriboside, N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, N6-Methyldeoxyadenosine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CNC1=C2C(=NC=N1)N(C=N2)[C@H]3C[C@@H]([C@@H](CO)O3)O
Peso molecular (g/mol) 265.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1175