Learn More
2'-desoxi-N-metil-citidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-N-methylcytidine |
| CAS | 22882-02-6 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N3 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Cytidine, 2'-deoxy-N-methyl-, 2'-Deoxy-N-methylcytidine, 2'-Deoxy-N4-methylcytidine, N4-Methyldeoxycytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N3O4/c1-11-8-2-3-13(10(16)12-8)9-4-6(15)7(5-14)17-9/h2-3,6-7,9,14-15H,4-5H2,1H3,(H,11,12,16)/t6-,7+,9+/m0/s1 |
| SMILES | CNC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-(metilamino)pirimidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.244 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.106 |