Learn More
2'-Desoxi-N-(3-oxo-1-propenil)citidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)cytidine |
| CAS | 666718-05-4 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O5/c16-5-1-3-13-10-2-4-15(12(19)14-10)11-6-8(18)9(7-17)20-11/h1-5,8-9,11,17-18H,6-7H2,(H,13,14,19)/b3-1+/t8-,9+,11+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=NC2=O)N\C=C\C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-[[1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin-4-il]amino]prop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 281.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.101 |