Learn More
2'-Desoxi-N-(3-oxo-1-propenil)adenosina, TRC
Código de producto. 30359882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359882 10 mg 10 miligramos
30368200 5 mg 5 miligramos
30352253 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD33005010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178427-43-5
Fórmula molecular C13H15N5O4
Peso molecular (g/mol) 305.29
Sinónimo 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propen-1-yl)adenosine, 3-(2'-Deoxyribofuranosyl-N6-adenosinyl)propenal
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N\C=C\C=O)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-N-(3-oxo-1-propenyl)adenosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N5O4/c19-3-1-2-14-12-11-13(16-6-15-12)18(7-17-11)10-4-8(21)9(5-20)22-10/h1-3,6-10,20-21H,4-5H2,(H,14,15,16)/b2-1+/t8-,9+,10+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1124