Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-ribosa, 99 %
Description
2-Deoxy-D-ribose is used as a precursor to deoxyribonucleic acid. It induces apoptosis by inhibiting the synthesis and increasing the efflux of glutathione. Further, it is used in the synthesis of optically active dipyrrolyl alkanols from pyrroles on the surface of montmorillonite KSF clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-deoxy-D-ribosa se utiliza como precursor del ácido desoxirribonucleico. Induce apoptosis inhibiendo la síntesis y aumentando el flujo de glutatión. Además, se utiliza en la síntesis de los alcanoles dipirrolilo ópticamente activos a partir de pirroles en la superficie de la arcilla de la montmorillonita KSF.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-ribose |
| Punto de fusión | 76°C to 85°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1721978 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,2908 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Rotación óptica | −56° (c=1 in water, 24h) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |