Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-ribosa, 99 %
Código de producto. 11444034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444034 5 g 5 g
11434034 1 g 1 g
11454034 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444034 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A11990.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.62€
    72.65€ / 5 g
    Ahorro 14.97€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 533-67-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
2-Deoxy-D-ribose is used as a precursor to deoxyribonucleic acid. It induces apoptosis by inhibiting the synthesis and increasing the efflux of glutathione. Further, it is used in the synthesis of optically active dipyrrolyl alkanols from pyrroles on the surface of montmorillonite KSF clay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-deoxy-D-ribosa se utiliza como precursor del ácido desoxirribonucleico. Induce apoptosis inhibiendo la síntesis y aumentando el flujo de glutatión. Además, se utiliza en la síntesis de los alcanoles dipirrolilo ópticamente activos a partir de pirroles en la superficie de la arcilla de la montmorillonita KSF.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-67-5
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00135904
Clave InChI PDWIQYODPROSQH-GLULIZFNNA-N
Sinónimo 2-deoxy-d-ribose, thyminose, 3s,4r-3,4,5-trihydroxypentanal, deoxyribose, 2-deoxy-d-erythro-pentose, 2-deoxyribose, d-drib, 2-deoxy-d-arabinose, unii-lsw4h01241, 2-deoxy-d-erythropentose
PubChem CID 5460005
ChEBI CHEBI:28816
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxipentanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-ribose
Punto de fusión 76°C to 85°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1721978
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,2908
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −56° (c=1 in water, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%