Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-ribose |
| Nombre de nota | 99% |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 91°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Residuos de ignición | 0.5% max. |
| Pérdida por secado | 1.0% max. (40°C, 2 hrs) (vacuum) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min |
| Show More |