Learn More
2-Desoxi-D-ribosa-13C5, TRC
Código de producto. 30179366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179366 25 mg 25 miligramos
30179056 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD25200125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 266998-43-0
Fórmula molecular 13C5 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 139.09
Sinónimo D-erythro-Pentose-1,2,3,4,5-13C5, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-ribose-13C5, [1,2,3,4,5-13C5]-2-Deoxy-D-ribose, D-erythro-Pentose-13C5, 2-deoxy- (9CI), 2-Deoxy-D-erythro-pentose-1,2,3,4,5-13C5
Nombre IUPAC (3S,4R)-3,4,5-trihidroxi(1,2,3,4,5-^{13}C_{5})pentanal
SMILES O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13CH2][13CH]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-ribose-13C5
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c6-2-1-4(8)5(9)3-7/h2,4-5,7-9H,1,3H2/t4-,5+/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0747