Learn More
Melford 2-desoxi-D-ribosa
Código de producto. 30018233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018233 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30018233 Proveedor Melford N.º de proveedor D25100100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La 2-desoxi-D-ribosa es una molécula de azúcar crucial en las ciencias de la vida, particularmente por su papel en la estructura del ADN.
La 2-desoxi-D-ribosa es una molécula de azúcar crucial en las ciencias de la vida, particularmente por su papel en la estructura del ADN. A diferencia de la ribosa, que se encuentra en el ARN, la 2-desoxi-D-ribosa carece de un átomo de oxígeno en el segundo carbono, lo que le da al ADN su nombre (ácido desoxirribonucleico). Esta pequeña diferencia estructural proporciona al ADN una mayor estabilidad en comparación con el ARN.
Los investigadores estudian la 2-desoxi-D-ribosa para comprender la síntesis, reparación y regulación genética general del ADN. Además, es relevante en el estudio de diversas vías bioquímicas y mecanismos de enfermedades, incluido el cáncer y los trastornos genéticos.
Especificaciones
CAS 533-67-5
Fórmula molecular C5H10O4
Cantidad 100 g