Learn More
2-Tetraacetato de glucosa 2-desoxi-D, TRC
Código de producto. 30179120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179120 2 g 2 g
30179135 1 g 1 g
30179328 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179120 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2390702G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69515-91-9
Fórmula molecular C14 H20 O9
Peso molecular (g/mol) 332.3
Nombre IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4,6-triacetiloxioxioxiano-2-il]acetato de metilo
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-glucose-tetraacetate
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20O9/c1-7(15)19-6-12-14(22-10(4)18)11(20-8(2)16)5-13(23-12)21-9(3)17/h11-14H,5-6H2,1-4H3/t11-,12-,13?,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1107