Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-glucosa, 99 %
Código de producto. 11906901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11906901 25 g Frasco de vidrio 25 g
10560371 1 g Frasco de vidrio 1 g
10152950 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11906901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 111980250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00€
    388.65€ / 25 g
    Ahorro 43.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-17-6
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00151328
Clave InChI PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Sinónimo deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-glucose
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146.0°C to 147.0°C
Color Blanco a crema
Residuos de ignición 1% max.
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,2905
Condición de rotación específica + 45.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 45.50
Información de solubilidad (2% in water) Clear colorless to light yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales