Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxi-D-glucosa, 98 %
Descripción
2-Deoxy-D-glucose is act as a culture media part in molecular genetics and as a targeted optical imaging agent for fluorescent imaging. It finds an application in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). It is utilized in the development of anti-cancer approaches like oxidative stress, radio and chemosensitization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-desoxi-D-glucosa actúa como parte de un medio de cultivo en la genética molecular y como un agente de imágenes ópticas dirigido para imágenes fluorescentes in vivo. Se aplica en la investigación de la alimentación glucoprivica para invocar y estudiar los procesos de respuesta contrreguladora (CRR, por sus siglas en inglés). Se utiliza en el desarrollo de enfoques anticancerígenos como estrés oxidativo, radio y quimiosensibilidad.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Proporcionar ventilación por extracción adecuada en los lugares donde se forma polvo.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-D-glucose |
| Punto de fusión | 147°C to 152°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1723331 |
| Índice Merck | 14,2904 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Rotación óptica | +47° (c=0.5 in Water, 45h) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |