Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Desoxi-D-glucosa, 98 %
Código de producto. 11321867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321867 5 g 5 g
11311867 1 g 1 g
11476740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321867 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L07338.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.86€
    122.65€ / 5 g
    Ahorro 23.21€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 154-17-6 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
2-Deoxy-D-glucose is act as a culture media part in molecular genetics and as a targeted optical imaging agent for fluorescent imaging. It finds an application in glucoprivic feeding research to invoke and study the processes of counter-regulatory response (CRR). It is utilized in the development of anti-cancer approaches like oxidative stress, radio and chemosensitization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-desoxi-D-glucosa actúa como parte de un medio de cultivo en la genética molecular y como un agente de imágenes ópticas dirigido para imágenes fluorescentes in vivo. Se aplica en la investigación de la alimentación glucoprivica para invocar y estudiar los procesos de respuesta contrreguladora (CRR, por sus siglas en inglés). Se utiliza en el desarrollo de enfoques anticancerígenos como estrés oxidativo, radio y quimiosensibilidad.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Proporcionar ventilación por extracción adecuada en los lugares donde se forma polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-17-6
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00151328
Clave InChI PMMURAAUARKVCB-PHUJZJCSNA-N
Sinónimo deoxyglucose, 2-deoxy-d-mannose, 2-deoxy-d-arabinohexose, unii-9g2mp84a8w, d-arabino-hexose, 2-deoxy, arabino-hexose, 2-deoxy, d-glucose, 2-deoxy, 3r,4s,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, 2 deoxyglucose, 2 deoxy d glucose
PubChem CID 17751002
Nombre IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-glucose
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1723331
Índice Merck 14,2904
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +47° (c=0.5 in Water, 45h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%