Learn More
2-desoxi-D-galactosa, TRC
Código de producto. 30366790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366790 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30366790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2370001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-galactose
CAS 1949-89-9
Fórmula molecular C6 H12 O5
Cantidad 1 g
Sinónimo D-lyxo-Hexose, 2-deoxy-, 2-Deoxy-D-lyxo-hexose, Galactose, 2-deoxy-, D- (6CI), 2-Deoxy-D-galactose, 2-Deoxy-D-talose, 2-Deoxygalactose, Galactose, 2-deoxy-, (3R,4R,5R)-3,4,5,6-Tetrahydroxyhexanal
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-2-4-6(10)3(8)1-5(9)11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5?,6-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0685