Learn More
2-desoxi-D-galactosa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11442202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11442202 1 g
1 options
Código de producto. 11442202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215080001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Chemical reagent used as an inhibitor of fucosylation.
Inhibidor de la fucosilación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-Galactose
CAS 1949-89-9
Fórmula molecular C6H12O5
Número MDL MFCD00014649
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
Clave InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 164.16
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Grado Research
Forma física Sólido