Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-galactosa, 99 %
Código de producto. 15406929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406929 2 g 2 g
15416929 5 g 5 g
15426929 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406929 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65482.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Para estudiar la captación de galactosa en Escherichia coli
2-Deoxy-D-galactose is used as an inhibitor of fucosylation, which is a process of adding hexose deoxy sugar units to a molecule. It is used for studying galactose uptake into Escherichia coli and also for competitive elution of Anadarin P lectin (a galactosyl-binding lectin from blood clam).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-desoxi-D-galactosa se utiliza como un inhibidor de la fucosilación, que es un proceso para añadir unidades de hexosa desoxiaúcar a una molécula. Se utiliza para estudiar la captación de galactosa en Escherichia coli y también para la elución competitiva de la lectina Anadarin P (una lectina de unión a galactosilo de la almeja de sangre).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Proporcionar ventilación por extracción adecuada en los lugares donde se forma polvo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949-89-9
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00014649
Clave InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Sinónimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
Nombre IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-galactose
Punto de fusión 107°C to 110°C
Color Blanco
Cantidad 2 g
Beilstein 1723333
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo