Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Deoxi-D-galactosa, 99 %
Código de producto. 10192900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192900 1 g Frasco de vidrio 1 g
10014013 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10192900 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 111970010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1949-89-9 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949-89-9
Fórmula molecular C6H12O5
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00014649
Clave InChI PMMURAAUARKVCB-ONLQHTGVNA-N
Sinónimo 2-deoxy-d-galactose, 3r,4r,5r-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal, d-lyxo-hexose, 2-deoxy, unii-531k2iok5q, 2-deoxy-d-lyxo-hexose, lyxo-hexose, 2-deoxy, ksc179c4l
PubChem CID 102191
ChEBI CHEBI:27411
Nombre IUPAC (4R,5R,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)C[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-D-galactose
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 111.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica + 57.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino