Learn More
Melford 2-desoxi-D-galactosa
Código de producto. 30018244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018244 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30018244 Proveedor Melford N.º de proveedor D550005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Fórmula molecular: C6H12O5
Peso molecular: 164,16
Número CAS: 1949-89-9
Especificaciones
CAS 1949-89-9
Fórmula molecular C6H12O5
Cantidad 5 g