Learn More
2'-desoxi-6-tio guanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-6-thio-guanosine |
| CAS | 789-61-7 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Deoxy-6-Thio Guanosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O3S/c11-10-13-8-7(9(19)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)18-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,19)/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=S)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purina-6-tiona |
| Peso molecular (g/mol) | 283.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0739 |