Learn More
2'-Desoxi-5-yodouridina 3',5'-bis(4-Metilbenzoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-5-iodouridine 3’,5’-bis(4-Methylbenzoate) |
| CAS | 31356-86-2 |
| Fórmula molecular | C25 H23 I N2 O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-5-iodouridine 3’,5’-di-p-toluate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H23IN2O7/c1-14-3-7-16(8-4-14)23(30)33-13-20-19(35-24(31)17-9-5-15(2)6-10-17)11-21(34-20)28-12-18(26)22(29)27-25(28)32/h3-10,12,19-21H,11,13H2,1-2H3,(H,27,29,32)/t19-,20+,21+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3)N4C=C(I)C(=O)NC4=O |
| Nombre IUPAC | 4-metilbenzoato de [(2R,3S,5R)-5-(5-yodo-2,4-dioxopirimidin-1-il)-3-(4-metilbenzoil)oxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 590.364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 590.055 |