Learn More
Hidrato de sal disódica del ácido 2'-desoxi-5'-guanílico, TRC
Código de producto. 30352532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30352532 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30352532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD239650500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate
CAS 146877-98-7
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P . x(H2O)
Cantidad 500 mg
Sinónimo ((2R,3S,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Dihydrogen Phosphate Disodium Salt Hydrate, dGMP Disodium Salt Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
SMILES CCOC(=S)Sc1cccc(CC(=O)O)c1
Peso molecular (g/mol) 409.2
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.