Learn More
2'-Desoxi-5'-Ácido Guanílico Sal Sódica Hidratada, TRC
Código de producto. 30351949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351949 1 g 1 g
30368230 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30351949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2396501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146877-98-7
Fórmula molecular C10H12N5Na2O7P . x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 409.2
Sinónimo ((2R,3S,5R)-5-(2-Amino-6-oxo-3H-purin-9(6H)-yl)-3-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl Dihydrogen Phosphate Disodium Salt Hydrate, dGMP Disodium Salt Hydrate
SMILES CCOC(=S)Sc1cccc(CC(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-5'-guanylic Acid Disodium Salt Hydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N5O7P.2Na.H2O/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(22-6)2-21-23(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1