Learn More
2'-desoxi-5-formil-citidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-5-formyl-cytidine |
| CAS | 137017-45-9 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Formyl-2'-deoxycytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O5/c11-9-5(3-14)2-13(10(17)12-9)8-1-6(16)7(4-15)18-8/h2-3,6-8,15-16H,1,4H2,(H2,11,12,17)/t6-,7+,8+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1C=O)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 255.227 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.086 |