Learn More
2'-Desoxi-5-[2-(trimetilsilil)etinil]-uridina 3',5'-Bis(4-metilbenzoato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-5-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-uridine 3',5'-Bis(4-methylbenzoate) |
| CAS | 77875-91-3 |
| Fórmula molecular | C30H32N2O7Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2'-Deoxy-5-[(trimethylsilyl)ethynyl]-uridine 3',5'-Bis(4-methylbenzoate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H32N2O7Si/c1-19-6-10-21(11-7-19)28(34)37-18-25-24(39-29(35)22-12-8-20(2)9-13-22)16-26(38-25)32-17-23(14-15-40(3,4)5)27(33)31-30(32)36/h6-13,17,24-26H,16,18H2,1-5H3,(H,31,33,36)/t24-,25+,26+/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3)N4C=C(C#C[Si](C)(C)C)C(=O)NC4=O |
| Nombre IUPAC | [(2R,3S,5R)-5-[2,4-dioxo-5-(2-trimetilsililetinil)pirimidin-1-il]-3-(4-metilbenzoil)oxioxolan-2-il]metil 4-metilbenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 560.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 560.1979 |