Learn More
(-)-2'-desoxi-3'-oxa-4'-tiocitidina (apricitabina), TRC
Código de producto. 30366996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30366996 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30366996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24551350MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine (Apricitabine)
CAS 160707-69-7
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., 4- Amino-1-[(2R,4R)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-4-yl]-2(1H)-pyrimidinone, (-)-2'-Deoxy-3'-oxa-4'-thiocytidine, (-)-BCH 10652, AVX 754, Apricitabine, BCH 10618, SPD 754
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-14-7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7-/m1/s1
SMILES O=C1N(C=CC(N)=N1)[C@@H]2S[C@@H](OC2)CO
Nombre IUPAC 4-amino-1-((2R,4R)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-4-il)pirimidin-2(1H)-ona
Peso molecular (g/mol) 229.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.