Learn More
2'-Desoxi-3'-O-[(1,1-dimetiletil)dimetil]-2'-fluororidina, TRC
Código de producto. 30370636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370636 5 mg 5 miligramos
30377677 10 mg -
30385848 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30370636 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4557385MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445379-59-8
Fórmula molecular C15H25FN2O5Si
Peso molecular (g/mol) 360.46
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]1F)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-3'-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-2'-fluorouridine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H25FN2O5Si/c1-15(2,3)24(4,5)23-12-9(8-19)22-13(11(12)16)18-7-6-10(20)17-14(18)21/h6-7,9,11-13,19H,8H2,1-5H3,(H,17,20,21)/t9-,11-,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1517