Learn More
Cloruro de 2-desoxi-3,5-di-Op-toluoil-D-ribofuranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-ribofuranosyl Chloride |
| CAS | 3601-89-6 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-chloro-3,5-ditoluyl-D-deoxyribose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19?/m0/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2OC(Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbenzoato de [(2R,3S)-5-cloro-3-(4-metilbenzoil)oxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 388.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1078 |