Learn More
2-Desoxi-3,5-di-O-benzoilribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose |
| CAS | 112137-63-0 |
| Fórmula molecular | C19H18O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Deoxy-D-ribofuranose 3,5-Dibenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O6/c20-17-11-15(25-19(22)14-9-5-2-6-10-14)16(24-17)12-23-18(21)13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17,20H,11-12H2/t15?,16-,17?/m1/s1 |
| SMILES | OC1CC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R)-3-benzoiloxi-5-hidroxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 342.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1103 |