Learn More
2'-Desoxi-3',5'-di-O-benzoil-2',2'-difluorocitidina, TRC
Código de producto. 30368448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30368448 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30368448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232665100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine
CAS 134790-39-9
Fórmula molecular C23 H19 F2 N3 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3',5'-dibenzoate, 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3-benzoiloxi-4,4-difluorooxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 471.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1242
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.