Learn More
2'-Desoxi-3',5'-di-O-benzoil-2',2'-difluorocitidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine |
| CAS | 134790-39-9 |
| Fórmula molecular | C23 H19 F2 N3 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cytidine, 2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3',5'-dibenzoate, 2'-Deoxy-3',5'-di-O-benzoyl-2',2'-difluorocytidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(30)15-9-5-2-6-10-15)16(13-32-19(29)14-7-3-1-4-8-14)33-21(23)28-12-11-17(26)27-22(28)31/h1-12,16,18,21H,13H2,(H2,26,27,31)/t16-,18-,21-/m1/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)C2(F)F |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-3-benzoiloxi-4,4-difluorooxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 471.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 471.1242 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?