Learn More
2-Desoxi-3,4:5,6-di-O-isopropilideno-D-arabino-hexosa Propilen Ditioacetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-3,4:5,6-di-O-isopropylidene-D-arabino-hexose Propyle |
| CAS | 91294-64-3 |
| Fórmula molecular | C15 H26 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Deoxy-3,45,6-Di-O-Isopropylidene-D-Arabino-Hexose Propylene Dithioacetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26O4S2/c1-14(2)16-9-11(18-14)13-10(17-15(3,4)19-13)8-12-20-6-5-7-21-12/h10-13H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,13+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2CC3SCCCS3 |
| Nombre IUPAC | (4S,5R)-4-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-5-(1,3-ditian-2-ilmetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 334.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1273 |