Learn More
2-Deoxi-2-trifluoroacetamido-D-glucosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2-trifluoroacetamido-D-glucose |
| CAS | 36875-26-0 |
| Fórmula molecular | C8 H12 F3 N O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12F3NO6/c9-8(10,11)7(17)12-3-5(15)4(14)2(1-13)18-6(3)16/h2-6,13-16H,1H2,(H,12,17)/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trifluoro-N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 275.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.0617 |