Learn More
2-Desoxi-2-N-ftalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetil-D-glucopiranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
| CAS | 79733-86-1 |
| Fórmula molecular | C22H23NO11 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Deoxy-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 477.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.1271 |