Learn More
2-Desoxi-2-N-ftalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetil-Beta-D-glucopiranosa, TRC
Código de producto. 30352698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352698 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30352698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2490001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Fórmula molecular C22 H23 N O11
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetiloxi-5-(1,3-dioxoisoindol-2-il)oxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 477.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.1271