Learn More
2-Deoxi-2-fluoro-D-manosa, TRC
Código de producto. 30007309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007309 100 mg 100 miligramos
30006544 25 mg 25 miligramos
30004748 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007309 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD235150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38440-79-8
Fórmula molecular C6 H11 F O5
Peso molecular (g/mol) 182.15
Sinónimo D-Mannose, 2-deoxy-2-fluoro-, 2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Nombre IUPAC (3S,4S,5S,6R)-3-fluoro-6-(hidroximetil)oxano-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@@H](F)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2-fluoro-D-mannose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0591
Porcentaje de pureza >95%