Learn More
2-Deoxi-2-fluoro-D-galactosa, TRC
Código de producto. 30179271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179271 10 mg 10 miligramos
30179423 50 mg 50 miligramos
30179402 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23300010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51146-53-3
Fórmula molecular C6 H11 F O5
Peso molecular (g/mol) 182.15
Sinónimo D-Galactose, 2-deoxy-2-fluoro-, 2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-galactopyranose
Nombre IUPAC (3R,4S,5R,6R)-3-fluoro-6-(hidroximetilooxano-2,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](F)[C@@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2-fluoro-D-galactose
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0591