Learn More
2'-desoxi-2'-fluorocitidina, TRC
Código de producto. 30362594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362594 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30362594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232945100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Deoxy-2'-fluoro Cytidine
CAS 10212-20-1
Fórmula molecular C9 H12 F N3 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro-, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine, 1562: PN: US6617438 TABLE: 1 claimed sequence, 2'-Fluoro-2'-deoxy-β-D-ribofuranosylcytosine, 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine, NSC 529432
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12FN3O4/c10-6-7(15)4(3-14)17-8(6)13-2-1-5(11)12-9(13)16/h1-2,4,6-8,14-15H,3H2,(H2,11,12,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 245.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0812