Learn More
2-Desoxi-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoilo-alfa-D-arabinofuranosa, TRC
Código de producto. 30178921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30178921 5 g 5 g
30178922 10 g 10 g
30179625 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2355005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97614-43-2
Fórmula molecular C26H21FO7
Peso molecular (g/mol) 464.44
Sinónimo 2-Deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose 1,3,5-Tribenzoate, 2'-Fluoro-2'-deoxy-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose;
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoiloxi-4-fluorooxolan-2-il]metilo
SMILES F[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C26H21FO7/c27-21-22(33-24(29)18-12-6-2-7-13-18)20(16-31-23(28)17-10-4-1-5-11-17)32-26(21)34-25(30)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-22,26H,16H2/t20-,21+,22-,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.1271