Learn More
2-Desoxi-2-cloro-D-glucosa, TRC
Código de producto. 30348874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30348874 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30348874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232570100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-2-deoxy-D-glucose
CAS 14685-79-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H11 Cl O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Glucose, 2-chloro-2-deoxy-, 2-Chloro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-chloro-D-glucose
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11ClO5/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9/h1,3-6,9-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Cl)C=O
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-cloro-3,4,5,6-tetrahidroxihexanal
Peso molecular (g/mol) 198.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0295
Porcentaje de pureza >95