Learn More
2-Deoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato, TRC
Código de producto. 30179072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179072 500 mg 500 miligramos
30179426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232785500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173824-58-2
Fórmula molecular C19 H16 F2 O6
Peso molecular (g/mol) 378.32
Sinónimo [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Nombre IUPAC [(2R,3R)-3-benzoxi-4,4-difluoro-5-hidroxixolán-2-il]benzoato de metil
SMILES OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.0915