Learn More
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato, Mikromol
Código de producto. 30461541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461541 25 mg
1 options
Código de producto. 30461541 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1257.130025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
CAS 1173824-58-2
Nombres de analitos o componentes 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 F2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,3R)-3-benzoiloxi-4,4-difluoro-5-hidroxioxolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 378.32
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.0915 g/mol