Learn More
2-Desoxi-2,2-difluoro-D-eritro-ribofuranosa-3,5-dibenzoato 1-metanosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate |
| CAS | 122111-11-9 |
| Fórmula molecular | C20 H18 F2 O8 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate, ER-878898, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-methanesulfonate, ER-878898 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16-,19?/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3R)-3-benzoiloxi-4,4-difluoro-5-metilsulfoniloxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 456.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.069 |